Learn More
Buerkle™ Photographie-Tablett mit Bodenrillen
Artikelnummer. p-8002432
Click to view available options
Material:
PDVF
PVDF
Polypropylen
Polypropylen/Polyethylen
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser
Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchmesser
Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchmesser
Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchm.
Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchmesser
Gesamtbreite (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10558871
Marke: Buerkle™ 86070060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Durchfluss freizugeben, zu blockieren oder die Durchflussrichtung zu ändern. Buerkle™ Zwei- und Dreiwegeventile sind aus PVDF oder PP/PE lieferbar und erfüllen verschiedenste Anforderungen.
  • PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet
  • PP/PE: für industriellen Einsatz, rot/weiß
  • Betriebstemperatur: PVDF: 0 bis 40 °C, PP/PE: 5 bis 40 °C
  • Druckbeständig bis max. 1 bar
  • Mit Montageplatte zur einfachen Installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchmesser
Enthält Montageplatte
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 40 °C
Material PVDF
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Gesamtbreite (metrisch) 4 mm
Typ 2-Wege-Ventil