Learn More
Buerkle™ Photographie-Tablett mit Bodenrillen
Für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Durchfluss freizugeben, zu blockieren oder die Durchflussrichtung zu ändern. Buerkle™ Zwei- und Dreiwegeventile sind aus PVDF oder PP/PE lieferbar und erfüllen verschiedenste Anforderungen.
Marke:  Buerkle™ 8605-0120
10.45 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10606105
  • 11.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet
  • PP/PE: für industriellen Einsatz, rot/weiß
  • Betriebstemperatur: PVDF: 0 bis 40 °C, PP/PE: 5 bis 40 °C
  • Druckbeständig bis max. 1 bar
  • Mit Montageplatte zur einfachen Installation
Spezifikation
Spezifikation
Rot/Weiß
Montageplatte
Polypropylen
8 mm
2-Wege-Ventil
1 bar
Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser
40 °C
5 °C
1 bar
8 mm
Videos
  • Buerkle Two Way Valves
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Name des Produkts
Buerkle™ Photographie-Tablett mit Bodenrillen > Breite: 8 mm