Learn More
Buerkle™ Photographie-Tablett mit Bodenrillen
Für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Durchfluss freizugeben, zu blockieren oder die Durchflussrichtung zu ändern. Buerkle™ Zwei- und Dreiwegeventile sind aus PVDF oder PP/PE lieferbar und erfüllen verschiedenste Anforderungen.
Marke: Buerkle™ 8607-0100
17.96 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet
- PP/PE: für industriellen Einsatz, rot/weiß
- Betriebstemperatur: PVDF: 0 bis 40 °C, PP/PE: 5 bis 40 °C
- Druckbeständig bis max. 1 bar
- Mit Montageplatte zur einfachen Installation
Spezifikation
Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchmesser | |
40 °C | |
0 °C |
Montageplatte | |
PVDF | |
8 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Buerkle Two Way Valves
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
16Minuten
22Sekunden
7