Learn More
Phosphor(V)-bromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphor(V)-bromid wird in der organischen Chemie zur Umwandlung von Carbonsäuren in Acylbromide verwendet
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Phosphor(V)-bromid wird in der organischen Chemie zur Umwandlung von Carbonsäuren in Acylbromide verwendet
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 105°C to 107°C (decomposition) |
Chemischer Name oder Material | Phosphorus(V) bromide |
Schmelzpunkt | ∽105°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2691 |
Beilstein | 3903332 |
Merck Index | 14,7350 |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 430.5 |
Reinheit (%) | 95% |