Learn More
Phosphorpentoxid, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10450681
Phosphorpentoxid, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10450681
500 g, Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10450681
Marke: Thermo Scientific Acros 215755000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-56-3
Summenformel O5P2
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00011440
InChI-Schlüssel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphoric anhydride
IUPAC-Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifications
Chemischer Name oder Material Phosphorus pentoxide
Schmelzpunkt 340.0°C to 360.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Sehr hygroskopisches Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Merck Index 15, 7467
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
Formelmasse 141.94
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.39
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number215755000,215750025,215751000
ChargennummerA0459633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number215755000,215750025,215751000
ChargennummerA0457219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number215755000,215750025,215751000
ChargennummerA0457220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number215755000,215750025,215751000
ChargennummerA0451471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number215755000,215750025,215751000
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphorus pentoxide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphorus oxide
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Phosphorpentoxid, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals >