Learn More
Phosphorpentasulfid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
55.58 € - 87.23 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-80-3
Summenformel P4S10
Molekulargewicht (g/mol) 444.48
MDL-Nummer MFCD00011441
InChI-Schlüssel CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
PubChem CID 14817
SMILES P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10057682
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196725000
500 g Glasflasche
55.58 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10703011
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196720010
1 kg Glasflasche
87.23 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1314-80-3
444.48
CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
14817
P4S10
MFCD00011441
phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Spezifikation
514.0°C
282.0°C to 286.0°C
Gelb nach grün
98% min
P4S10
01,870; 03,226; 04,389; 05,534; 06,470; 07,290; 08,401; 09,374; 10,320
15,7466
Solubility in water: reacts forming h3po4 and h2s. Other solubilities: soluble in solutions of alkali hydroxides, soluble in carbon disulfide, reacts with alcohols and acids
P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
14817
≥98%
Phosphorus pentasulfide
1314-80-3
Pulver
P4S10
MFCD00011441
>100°C
phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
444.48
444.48
2.08
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Brennbare Feststoffe.
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 215-242-4
Produktidentifikator
  • Phosphorus pentasulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.