missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphor, Stück, rot, Puratronic™, 99.999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphorus lump, red |
CAS | 7723-14-0 |
Farbe | Rot bis braun |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | Puratronic™, 99.999+% (metals basis) |
Summenformel | P |
MDL-Nummer | MFCD00133771 |
UN-Nummer | 1338 |
Synonym | red, acmc-20ajw2 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'