Learn More
Phosphorsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phosphorus acid is used as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds like potassium phosphite, ammonium phosphite and calcium phosphite. It is actively involved in the preparation of phosphites like aminotris(methylenephosphonic acid) (ATMP), 1-hydroxyethane 1,1-diphosphonic acid (HEDP) and 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid (PBTC), which find application in water treatment as a scale or corrosive inhibitor. It is also used in chemical reactions as a reducing agent. Its salt, lead phosphite is used as PVC stabilizer. It is also used as a precursor in the preparation of phosphine and as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Aussehen | Weiße Kristalle |
Chemischer Name oder Material | Phosphorous acid |
Farbe | Weiß |
Schmelzpunkt | 74 °C |
Siedepunkt | 200 °C (Zersetzung) |
Dichte | 1,651 g/cm3 bei 20 °C |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich ; hygroskopisch |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 500g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Phosphorous acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phosphonic acid
RUO – Research Use Only