Learn More
Phosphorsäure, Puriss, p.a., kristallisiert, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphorsäure |
| Namenshinweis | puriss. p.a., kristallisiert, ≥99.0 % (T) |
| Schmelzpunkt | ∼40 °C (Literatur) |
| Siedepunkt | 158 °C (Literatur) |
| CAS Min. % | ≥90.0000% |
| CAS Max. % | ≤100.0000% |
| Dichte | 1.685 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Dampfdruck | 2.2mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C) |
| Menge | 100 g |
| Mehr anzeigen |