Learn More
Phosphorsäure, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10368583
Phosphorsäure, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368583
500g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10368583
Marke: Thermo Scientific Acros 389025000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforicoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoric acid
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 42,0 °C
Dichte 1,68
Verpackung Glasflasche
Menge 500g
Strukturformel H3PO4
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Merck Index 15, 7456
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: lösliches Ethanol
Formelmasse 98
Reinheit (%) ≥98%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number389021000,389025000,389020025
ChargennummerA0466795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number389021000,389025000,389020025
ChargennummerA0464785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number389021000,389025000,389020025
ChargennummerA0463838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number389021000,389025000,389020025
ChargennummerA0427691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number389021000,389025000,389020025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Phosphorsäure, rein, Thermo Scientific Chemicals >