Learn More
Phosphonoessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phosphonoacetic acid inhibits deoxyribo nucleic acid polymerase, especially in viruses. It is used as an antiviral agent. Further, it is used in the preparation of 1-(dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethene diperchlorate by reacting with phosphorus oxychloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phosphonessigsäure hemmt die Desoxyribo-Nukleinsäure-Polymerase, insbesondere bei Viren. Wird als antivirales Mittel verwendet. Wird außerdem bei der Herstellung von 1-(Dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethen Diperchlorat durch Reaktion mit Phosphoroxychlorid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphonoacetic acid |
Schmelzpunkt | 139°C to 146°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1764355 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 140.04 |
Reinheit (%) | ≥98% |