Learn More
Phospho-TDP43 (Ser409/410) Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6M10, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marke:  Proteintech 80007-1-RR-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16800436
  • 149.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-TDP43 (Ser409/410). This antibody recognizes human, mouse antigen. The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-TDP43 (Ser409/410)
Monoclonal
Unconjugated
20 μL
23435
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry
6M10
Rabbit
Primary
Human, Mouse