Learn More
Phospho-AKT (Ser473) Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1C10B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
130.00 € - 350.00 €
Spezifikation
Antigen | Phospho-AKT (Ser473) |
---|---|
Klon | 1C10B8 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16878325
|
Proteintech
66444-1-IG-20UL |
20 μL |
130.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16868325
|
Proteintech
66444-1-IG-100UL |
100 μL |
350.00 €
100 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This antibody detects all the members of AKT with phospho-modification at Ser473.
The Akt family of serine/threonine protein kinases (also called protein kinase B/PKB) plays a key role in insulin signaling, cellular survival, and transformation. Akt1 is activated by phosphorylation on residues threonine 308 and Serine 473. Thr308, in the catalytic domain, is phosphorylated by the protein kinase PDK1, and Ser473, in the COOH-terminal regulatory domain, is phosphorylated by putative serine 473 kinase. To date, a couple of proteins have been shown to physically interact with PKB.Spezifikation
Phospho-AKT (Ser473) | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AKT, AKT1, AKT1-phospho-S473, pakt, p-AKT, Phospho akt, PKB, PKB ALPHA, PRKBA, Protein kinase B, Proto oncogene c Akt, RAC, RAC ALPHA, RAC PK alpha | |
AKT1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1C10B8 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
P31749, P31750 | |
11651, 207 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
AKT1 |