Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X pH 7.6
Artikelnummer. 15405019
Click to view available options
Menge:
1 l
Gehäuse 2L
Gehäuse 4L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 15405019
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62692.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Trägt zur Aufrechterhaltung eines konstanten pH-Werts bei
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Konzentration 10X
pH 7,6
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l