Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10x, pH 7.4, für Western Blot
Artikelnummer. 15490147
Click to view available options
Menge:
1 l
Gehäuse 2L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 15490147
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60801.K7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Waschschritt beim Western-Blotting
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Farbe Farblos
Konzentration 10 X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Waschvorgang beim Western-Blotting.
pH 7,4
Physikalische Form Flüssig
Menge 4 L