Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10X pH 7.4
Artikelnummer. 15414499
Click to view available options
Menge:
1 l
2 L
Gehäuse 4L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 15414499
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62036.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Ungiftig für die meisten Zellen, wird in der biologischen Forschung verwendet.
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X) is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and is used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Farbe Farblos
Konzentration 10X
pH 7,4
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l