Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (DPBS, 1X), Dulbecco-Formel, ohne Calcium, ohne Magnesium
Artikelnummer. 15434695
Click to view available options
Menge:
500 ml
1L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15434695
Marke: Thermo Scientific Chemicals J67802.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
An anticoagulant and blood preservative. Permits the storage of whole blood at refrigerator temperatures for approximately 10 weeks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml