Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (DPBS, 10X), Dulbecco-Formel
Artikelnummer. 15450217
Click to view available options
Menge:
500 ml
1L
2L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15450217
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61917.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Wird als Puffersystem verwendet, um den pH-Wert von Zellkulturmedien im physiologischen Bereich aufrechtzuerhalten. In Kombination mit Glucose liefert es die wichtigsten Energiequellen des Zellstoffwechsels. Zur Bewässerung, Waschen und Verdünnung von Säugetierzellen genutzt.
Phosphate-buffered saline (DPBS, 10X), Dulbecco's formula is used as a buffer system to maintain cell culture media in the physiological pH range. In combination with glucose, it provides the principal energy sources of cell metabolism. It is involved to irrigate, wash and dilute mammalian cells. It plays an important role in the transportation of tissue samples and as diluents in various reagent preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Menge 1L