Learn More
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10-fach-Lösung, pH 7.4, CellPURE™, Fisher BioReagents
Gebrauch: Bei der Verdünnung auf eine 1-fache Konzentration mit Wasser ergibt dieses Produkt 0.01 M Phosphatpuffer und 0.154 M NaCl, pH 7.4, bei 25 °C
Marke:  Fisher BioReagents BP2940-4
Artikelnummer. 10212990
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • CellPURE Phosphat Buffered Saline bietet eine optimale Formulierung für zellbiologische Experimente, bei denen die Osmolarität von Zellen beibehalten werden muss.
  • PBS kann auch in biochemischen Studien zur Erhaltung von Proteinen in einem bestimmten pH-Bereich verwendet werden.
  • Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie Ihre Puffervorbereitung mit der konzentrierten Fisher BioReagents 10X PBS-Lösung – einfach nach Bedarf verdünnen
  • Getestet auf Abwesenheit von DNase, RNase, Nickase und Protease
  • Endotoxin-, Zellkultur- und biologische Belastung – diese PBS-Lösung eignet sich für Zellkulturanwendungen
  • Dieses 10X-Konzentrat ergibt eine 1X PBS-Lösung, die 0.01 M Phosphat, 0.154 M NaCl und einen pH-Wert von 7.4 bei 25° C enthält
  • Nur für Laborforschung vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PolyPac
4 L
Flüssig
Name des Produkts
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10-fach-Lösung, pH 7.4, CellPURE™, Fisher BioReagents > PolyPac; 4 l