Learn More
Invitrogen™ Phospha-Light™ SEAP Reporter Gene Assay System
Artikelnummer. 12674275
Click to view available options
Menge:
10.000 Assays
1200 Assays
400 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12674275
Marke: Invitrogen™ T1017
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Substrat, erforderliche Puffer, Verstärker und Kontrolle plazentarer alkalischer Phosphatase
Chemoilumineszenz-Reportergen-Assay für den empfindlichen Nachweis von sezernierter humaner plazentaler alkalischer Phosphatase, die als Reporterprotein verwendet wird.
  • Der Nachweis des sezernierten Reporters ermöglicht die Analyse, ohne wertvolle Zellen zu zerstören.
  • Der große Dynamikbereich des Assays alkalischer Phosphatase ermöglicht dem Anwender die präzise Messung des Enzympegels in einem Bereich von Femtogramm bis Nanogramm.
  • Die Empfindlichkeit des Assays ist 100- bis 1.000-mal höher als bei isotopischen/nicht isotopischen Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) oder bei kolorimetrischen/Fluoreszenz-Assays für -Galactosidase. Dieser Assay bietet somit eine höhere Empfindlichkeit als vergleichbare Assay-Technologien.
  • Der hochempfindliche Assay mit großem Dynamikbereich ermöglicht den Nachweis hoher und niedriger Reportermengen, ohne die Probe mehrfach verdünnen zu müssen.
  • Das nicht radioaktive Reporter-Genassay-Kit beseitigt Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Radioisotopen
  • Der Assay kann in etwa einer Stunde abgeschlossen werden, was eine schnelle Testdurchführung ermöglicht
Überwachen Sie die Expression über einen längeren Zeitraum
Das Phospha-Light Assay-System ermöglicht den empfindlichen Nachweis des sezernierteren Reporterproteins alkalischer Phosphatase (SEAP) in Zellkulturmedien. Das SEAP-Genprodukt ist eine verkürzte Form der humanen plazentaren alkalischen Phosphatase. Durch das sezernierte Reporterprotein wird die Vorbereitung von Zellextrakten überflüssig. Eine Zellpopulation kann über einen bestimmten Zeitraum überwacht werden und bleibt für weitere Experimente intakt.
Proprietäre Reagenzien für einen hochgradig empfindlichen Nachweis
Das Phospha-Light Assay-System ist eine der einfachsten und schnellsten Methoden zur Optimierung der Transfektionseffizienz. Der mit dem Phospha-Light Assay erzielte hochempfindliche Nachweis wird durch die Kombination proprietärer Reagenzien erzielt. Das System umfasst leistungsfähige CSPD™ Substrate der alkalischen Phosphatase, Emerald™ Lumineszenz-Verstärker und ein einzigartiges Puffersystem, das speziell auf die Aktivitätshemmung nicht plazentarer endogener alkalischer Phosphatase ausgelegt ist. Das anhaltende Leuchten des Chemolumineszenz-Signals ermöglicht den Einsatz von Luminometern ohne Injektoren für die Messung.
Anwendungen
Das Phospha-Light Reportergen-Assay-System wird weitgehend für Reportergen-Assays zur Messung der Genexpression in etablierten Zelllinien und transfizierten Primärzellen eingesetzt, unter anderem auch zum Auslesen von Gen-Knockdowns/RNA-Interferenzen. Der Phospha-Light Reportergen-Assay wird für viele verschiedene viralen Funktions-Assays verwendet, einschließlich viraler Genexpressionsassays, viraler Replikation, viraler Fusogenität, Virusneutralisierung, viral vermittelter Zellzellfusion sowie viraler Infektiosität. Die Verwendung des SEAP-Reporterproteins ist sehr gut für In-vivo-Reporter-Genassays geeignet, indem Serumproben von transgenen, transfizierten oder viralen vektorinfizierten Tieren getestet werden. Das Phospha-Light Reportergen-Assay-System wird außerdem zur Messung der SEAP-Konzentration in Seren transgener oder transfizierter ganzer Tiere, darunter in Seren von Mäusen, Ratten, Marmosetten, Affen und Schweinen, sowie in der Allantoinflüssigkeit von Hühnern eingesetzt. Erst kürzlich wurde das SEAP-Protein in Mäusen (mSEAP) zur Verbesserung der Stabilität des SEAP-Proteins bei transgenen Mäusen entwickelt, wobei das Phospha-Light System für den empfindlichen Nachweis von mSEAP eingesetzt wurde.
Spezifikationen
  • Kompatible Zellen: Säugetierzellen
  • Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
  • Zur Verwendung mit (Geräte): Luminometer (Mikrotiterplatte)
  • Form: Flüssig
  • Format: 96-Well-Platte
  • Mit hohem Durchsatz kompatibel: Hochdurchsatzkompatibel
  • Anzeige: Endpunkt
  • Probentyp (spezifisch): Zellkulturen
  • Substrat: CSPD™
  • Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
  • Substrattyp: AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
  • Zielenzym: Alkalische Phosphatase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp System für das Reportergen-Assay für sezernierte humane plazentare alkalische Phosphatase
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer (Mikrotiterplatte)
Assay Reporter-Assay
Inhalt und Lagerung Dieses Kit enthält das Substrat, die erforderlichen Puffer, den Verstärker und die Kontrolle der plazentaren alkalischen Phosphatase.
Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Anzeigewert Endpunkt
Probentyp Zellkulturen
Substrat CSPD™
Substrattyp AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Zielenzym Alkalische Phosphatase
Produktlinie NovaBright, Phospha-Light
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzym-Assay
Menge 1200 Assays
Form Flüssig