Learn More
BD Phoenix™ ID Bouillon
Artikelnummer. 10686925
Click to view available options
Menge:
100Pack
Packungsgröße:
1 Stück
Vorbereitet, gebrauchsfertig, Flasche, vorgemessen, automatisiert, Identifizierung, Empfindlichkeit, Prüfung, schwer, Suspension, harmlos
Artikelnummer. 10686925
Marke: BD 246001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorbereitet, gebrauchsfertig, Flasche, vorgemessen, automatisiert, Identifizierung, Empfindlichkeit, Prüfung, schwer, Suspension, harmlos
Zur Herstellung einer schweren Suspension einer ausgewählten Kolonie für die Verarbeitung im automatisierten Identifikations- und Empfindlichkeitstestsystem von Phoenix™. BD Phoenix™ ID Bouillon ist in 100 vorgemessene Flaschen mit vorbereiteter Lösung gefüllt.
BD Phoenix™ Automatisiertes Identifikations- und Empfindlichkeitstestsystem
  • Schnelle, genaue und zuverlässige Erkennung bekannter und aufkommender Antibiotikaresistenzen.
  • Effizienz des Arbeitsablaufs durch automatisierte Nephelometrie, die zu einem standardisierten Isolationsinokulum und einer Reduzierung des technologschen Aufwands führt.
  • Modernste Datenverwaltung zur direkten Überwachung, Analyse und Kommunikation der verwertbaren Ergebnisse an Laboranten und Kliniker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung einer schweren Aussetzung einer Kolonie
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatisiertes Identifikations- und Empfindlichkeitstestsystem von Phoenix™
Enthält Vorgefüllte Flaschen
Menge 100Pack