Learn More
A&D Weighing Analysenwaage Phoenix GH Klasse I, geeicht
Zuverlässige, den Anforderungen Ihrer klassischen Arbeitsabläufe, entsprechende Leistung.
Marke: A&D Weighing GH-300-EC
3621.44 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24305" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- EG-Typgenehmigung
- Großer Wägebereich
- Antistatisches Glas
- Automatische Ein-Tasten-Kalibrierung durch motorgetriebene interne Kalibriermasse
- Automatische Kalibrierung bei Änderung der Umgebungstemperatur
- Standardmäßige RS-232C-Schnittstelle für Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte
- GLP-, GMP- und ISO-konform
- Datenspeicher-Funktion
- ID-Nummer für GLP-Ausgabe
- Automatische Ausschaltfunktion
- Großer Wägeraum von: 183 mm (B) x 148,5 mm (T) x 251 mm (H)
- WinCT Kommunikationssoftware (herunterladen)
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO/OIML | |
320 g | |
0,1 mg | |
GH-300-EC | |
11 VA an den Adapter (12 V, 300 mA) |
RS-232 C | |
LCD | |
Rostfreier Stahl | |
3,5 Sekunden |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
A&D Weighing Analysenwaage Phoenix GH Klasse I, geeicht > 320 g x 0,1 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur