Learn More
A&D Weighing Analysenwaage Phoenix GH Klasse I, geeicht
GREENER_CHOICE
Zuverlässige, den Anforderungen Ihrer klassischen Arbeitsabläufe, entsprechende Leistung.
Marke:  A&D Weighing GH-202-EC
3480.11 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24305" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16601122
  • 4230.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • EG-Typgenehmigung
  • Großer Wägebereich
  • Antistatisches Glas
  • Automatische Ein-Tasten-Kalibrierung durch motorgetriebene interne Kalibriermasse
  • Automatische Kalibrierung bei Änderung der Umgebungstemperatur
  • Standardmäßige RS-232C-Schnittstelle für Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte
  • GLP-, GMP- und ISO-konform
  • Datenspeicher-Funktion
  • ID-Nummer für GLP-Ausgabe
  • Automatische Ausschaltfunktion
  • Großer Wägeraum von: 183 mm (B) x 148,5 mm (T) x 251 mm (H)
  • WinCT Kommunikationssoftware (herunterladen)
Spezifikation
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO/OIML
51 g/220 g
0,01 mg/0,1 mg
GH-202-EC
120/240 V zum Adapter (12 V, 300 mA)
RS-232 C
LCD
Rostfreier Stahl
3,5 Sekunden (0,1 mg)/8 Sekunden (0,01 mg)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
A&D Weighing Analysenwaage Phoenix GH Klasse I, geeicht > 51 g/220 g x 0,01 mg/0,1 mg