Learn More
Phloroglucide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phloroglucide |
Schmelzpunkt | ∼296°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3324960 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
IUPAC-Name | 2-(3,5-dihydroxyphenyl)benzol-1,3,5-triol |
Formelmasse | 234.21 |
Reinheit (%) | 95% |