Learn More
Thermo Scientific™ Phire Pflanzen-Direkt-PCR-Hauptmischung
Amplifikation von DNA direkt aus Pflanzenproben ohne vorherige DNA-Aufreinigung mit dem Phire Pflanzen-Direkt-PCR Master Mix
172.00 € - 678.00 €
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Mittel |
---|---|
PCR-Methode | Direkte PCR |
Polymerase | Phire Hot Start II DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
Produkttyp | Direct-PCR-Mastermix |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Anzahl Reaktionen | Price | Quantity & Availability | |||||
15255156
|
Thermo Scientific™
F160S |
250 Reaktionen |
172.00 €
100 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15265156
|
Thermo Scientific™
F160L |
1250 Reaktionen |
678.00 €
1250 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
Der Thermo Scientific™ Phire Plant Direct PCR Master Mix wurde entwickelt, um DNA direkt aus Pflanzenproben zu amplifizieren. Vor der PCR ist keine DNA-Aufreinigung erforderlich. Das Kit basiert auf der PHIre Hot Start II DNA-Polymerase, einem speziell entwickelten Enzym mit DNA-Bindungsdomäne. Die einzigartigen Merkmale dieser DNA-Polymerase machen sie extrem robust und tolerant gegenüber vielen PCR-Inhibitoren, die in Pflanzenmaterial wie komplexen Polysacchariden, Polyphenolen und anderen vorhanden sind. Der Phire Plant Direct PCR Master Mix wurde mit Blättern und Samen einer Vielzahl von Pflanzenarten getestet. Das Kit enthält einen kompletten Satz optimierter Reagenzien, detaillierte Protokolle und ist somit die ideale Wahl für die Amplifikation von Pflanzen-DNA. In Kombination mit dem Thermo Scientific™ Arktik™ Thermocycler können PCR-Protokolle innerhalb von 40 Minuten abgeschlossen werden.
Besondere Merkmale- Direkte PCR – die Probe wird direkt zur PCR-Reaktion zugegeben; zeitraubende und oftmals kostspielige Schritte zur DNA-Aufreinigung entfallen.
- Verdünnungs- und Lagerungsprotokoll verfügbar: Ermöglicht mehrere PCR-Reaktionen aus nur einer winzigen Probe und die Testwiederholung
- Speziell entwickelte PhIre Hot Start II DNA-Polymerase – extrem kurze PCR-Protokollzeiten
- Master Mix-Format mit vorgemischtem Gel-Farbstoff – minimiert die Möglichkeit einer Kreuzkontamination, reduziert die Probenhandhabung und ermöglicht die direkte Beladung des Gels
- Genotypisierung
- Transgen-Erkennung
- Knockout-Analysen
- Sequenzierung
- 2X Phire Pflanzen-Direkt-PCR Master Mix
- Verdünnungspuffer
- Kontroll-Primer-Mix (je 25 µM)
- Wasser, nukleasefrei
- O'GeneRuler Express DNA-Leiter
Specifications
Mittel | |
Phire Hot Start II DNA-Polymerase | |
Direct-PCR-Mastermix | |
Genotypisierung, Heißstart-PCR | |
Integrierter Heißstart | |
SuperMix oder Master Mix | |
DNA |
Direkte PCR | |
Schnell | |
Wet or Dry Ice | |
2X | |
Stumpf | |
Pflanze |