Learn More
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR Master Mixes
Eine neuartige Heißstart-DNA-Polymerase für routinemäßige PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz, die Geschwindigkeit und Spezifität erfordern.
195.00 € - 844.00 €
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Mittel |
---|---|
Polymerase | Phire Hot Start II DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
Produkttyp | Hot Start PCR Master Mix |
Versandbedingung | Wet or Dry Ice |
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15361732
|
Thermo Scientific™
F125S |
Colorless | 200 Reaktionen |
195.00 €
200 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15371732
|
Thermo Scientific™
F125L |
Colorless | 1000 Reaktionen |
836.00 €
1000 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15301742
|
Thermo Scientific™
F126L |
Green | 1000 Reaktionen |
844.00 €
1000 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15391732
|
Thermo Scientific™
F126S |
Green | 200 Reaktionen |
195.00 €
200 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Thermo Scientific Phire Hot Start II PCR Master Mix is a convenient 2X mix designed to minimize the number of pipetting steps. The master mix contains Phire Hot Start II DNA Polymerase, nucleotides, and optimized reaction buffer, including MgCl2. Only template and primers need to be added to the PCR reaction.
Die Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist deutlich schneller, extrem zuverlässig und kann auch lange DNA-Fragmente mit hohen Ausbeuten amplifizieren. Diese Eigenschaften werden durch das fortschrittliche Protein-Engineering der Polymerase erzielt. Die einzigartige, doppelsträngige DNA-Bindungsdomäne ermöglicht kurze Extensionszeiten (10 bis 15 s/kb), verbessert die Ausbeute und erhöht die Wiedergabetreue um das 2-Fache im Vergleich zur Taq DNA-Polymerase.
Die Hot-Start-Modifikation der Phire Hot Start II DNA-Polymerase beruht auf derselben Affibody Inaktivierungstechnologie wie die Phusion Hot Start II DNA-Polymerase. Diese Technologie erhöht die Spezifität der PCR-Reaktion und nimmt keine zusätzliche Zeit für die anfängliche Aktivierung des Enzyms in Anspruch.
Das neue Phire Green-Format ist eine Kombination aus Phire Hot Start II DNA-Polymerase und 5x Phire Green-Puffer. Der Puffer enthält ein Dichtereagenz und Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer hemmt die Enzymleistung nicht und ist mit nachgeschalteten Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Die Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist ein neuartiges PCR-Enzym für Routineanwendungen und PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz. Sie übertrifft jede auf Taq beruhende und auf dem Markt erhältliche Hot-Start-Polymerase. Die Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist deutlich schneller, extrem zuverlässig und kann auch lange DNA-Fragmente mit hohen Ausbeuten amplifizieren. Diese Eigenschaften werden durch das fortschrittliche Protein-Engineering der Polymerase erzielt. Die einzigartige, doppelsträngige DNA-Bindungsdomäne ermöglicht kurze Extensionszeiten (10 bis 15 s/kb), verbessert die Ausbeute und erhöht die Wiedergabetreue um das 2-fache im Vergleich zur Taq-DNA-Polymerase.
Die Hot-Start-Modifikation der Phire Hot Start II DNA-Polymerase beruht auf derselben Affibody Inaktivierungstechnologie wie die Phusion Hot Start II DNA-Polymerase. Diese Technologie erhöht die Spezifität der PCR-Reaktion und nimmt keine zusätzliche Zeit für die anfängliche Aktivierung des Enzyms in Anspruch.
Das neue Phire Green-Format ist eine Kombination aus Phire Hot Start II DNA-Polymerase und 5x Phire Green-Puffer. Der Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer hemmt die Enzymleistung nicht und ist mit nachgeschalteten Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Besondere Merkmale
- Schneller Heißstart – kein Reaktivierungsschritt
- Schnelles Enzym – viermal schnellere Amplifikation als mit Hot-Start-Taq
- Robust – minimale Reaktionsoptimierung durch hohe Inhibitortoleranz
- Hohe Erträge – üppige Produkte durch hohe Effizienz
- Längere PCR-Produkte – Amplifikation deutlich längerer DNA-Fragmente als mit allen Hot-Start-Taq
- Direktes Auftragen auf Gel mit dem Green Puffer
- Heißstart-PCR
- Routine-PCR
- PCR mit hoher Wiedergabetreue
- Schnelle PCR
- PCR mit hohem Durchsatz
- Genotypisierung
Phire Hot-Start II DNA-Polymerase
- Phire Hot-Start II DNA-Polymerase
- 5x Phire Reaktionspuffer (liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration)
- DMSO
- Phire Hot Start II DNA-Polymerase
- 5x Phire Green-Reaktionspuffer (liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration)
- DMSO
Spezifikation
Mittel | |
Schnell | |
Wet or Dry Ice | |
2X | |
Integrierter Heißstart | |
SuperMix oder Master Mix |
Phire Hot Start II DNA-Polymerase | |
Hot Start PCR Master Mix | |
Klonierung, Heißstart-PCR | |
2X | |
Stumpf | |
DNA |