Learn More
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II DNA-Polymerase
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist ein neuartiges PCR-Enzym für Routineanwendungen und PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz. Sie übertrifft jede auf Taq beruhende und auf dem Markt erhältliche Hot-Start-Polymerase. Die Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist deutlich schneller, extrem zuverlässig und kann auch lange DNA-Fragmente mit hohen Ausbeuten amplifizieren. Diese Eigenschaften werden durch das fortschrittliche Protein-Engineering der Polymerase erzielt. Die einzigartige, doppelsträngige DNA-Bindungsdomäne ermöglicht kurze Extensionszeiten (10 bis 15 s/kb), verbessert die Ausbeute und erhöht die Wiedergabetreue um das 2-Fache im Vergleich zur Taq DNA-Polymerase.
Die Hot-Start-Modifikation der Phire Hot Start II DNA-Polymerase beruht auf derselben Affibody Inaktivierungstechnologie wie die Phusion Hot Start II DNA-Polymerase. Diese Technologie erhöht die Spezifität der PCR-Reaktion und nimmt keine zusätzliche Zeit für die anfängliche Aktivierung des Enzyms in Anspruch.
Das neue Phire Green-Format ist eine Kombination aus Phire Hot Start II DNA-Polymerase und 5x Phire Green-Puffer. Der Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer hemmt die Enzymleistung nicht und ist mit nachgeschalteten Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
- Schneller Heißstart: Kein Reaktivierungsschritt erforderlich
- Schnelles Enzym: Vier- bis fünfmal schnellere Amplifikation als mit Heißstart-Taq
- Robust Minimale Reaktionsoptimierung durch hohe Inhibitortoleranz
- Hohe Ausbeuten: Üppige Produkte durch hohe Effizienz
- Längere PCR-Produkte: Amplifikation deutlich längerer DNA-Fragmente als mit anderen Heißstart-Taq
- Keine Einschränkungen der Annealing-Temperatur
Enthält:
Phire Hot-Start II DNA-Polymerase wird mit 5X Phire Reaktionspuffer und DMSO geliefert. Der Puffer liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration.
Empfohlen für:
Fast PCR, routinemäßige PCR, Hochdurchsatz-PCR, Long-Range-PCR, DHPLC, Mikroarray
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | • 1 x 200 µl Phire Hot-Start II DNA-Polymerase • 2 x 1,5 ml 5X Phire Reaktionspuffer (liefert 1,5 mM MgCl2) • 1 x 500 µl DMSO Bei -20 °C lagern. |
| GC-Rich PCR Performance | Mittel |
| Polymerase | Phire Hot Start II DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Produkttyp | Hot-Start DNA-Polymerase |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | DHPLC |
| Menge | 200 reactions |
| Versandbedingung | Wet or Dry Ice |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cloning, Heißstart-PCR |
| Wiedergabetreue (vs. Taq) | 2X |
| Show More |