Learn More
Uvex™ Pheos K2P Helm-Gehörschutz
Click to view available options
30 dB
Beschreibung
- Mechanischer Helmanschluss zur Verwendung mit Pheos Helmsystemen
- Kompatibel mit Uvex™ Pheos Gesichtsschutzen der Serie 9906
- Die extraweichen Ohrkissen aus Memory Foam können über einen längeren Zeitraum ohne Reizung getragen werden
- 360°-Drehung für Standby- und Ruhepositionen
- Bequemer Ablage bei Nichtgebrauch
Spezifikation
ANSI S3.1974 | Nein |
Polstermaterial | Memory Foam |
Polsterfarbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pheos Helmsystem, Pheos Gesichtsschutze der Serie 9906 |
Modell | Serie K |
Rauschunterdrückung (NRR) | 30 dB |
Einwegprodukt | Ja |
Metal Detectable | Nein |
dielektrisch | Ja |
EN 352.2002 | EN 352-1 |