Learn More
uvex Pheos E-WR Schutzhelm
Leichte Schutzhelme mit sportlichem Design und höchstem Tragekomfort.
420.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 397, EN 50365 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Hard Hats |
Material | HDPE |
Modell | 9770, Breite Krempe |
Produkttyp | Helme für industrielle Sicherheit |
Beschreibung
- Die robuste, formbeständige Helmschale hält auch seitlichem Druck locker stand und erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen am Bau oder in der Industrie.
- Ihr funktionales Zubehörsystem macht uvex pheos Industrieschutzhelme besonders vielseitig.
- Ob Visier, Schutzbrille, Gehörschutzkapseln oder Lampe: Die Arbeitshelme lassen sich schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse anpassen.
- Mit einer vollständig geschlossenen Helmschale und Zertifizierung nach EN 50365 (1.000 Volt AC) ist der uvex pheos E-WR bestens für den Einsatz bei elektrischen Arbeiten geeignet.
- Die Innenausstattung mit Drehradsystem erlaubt eine stufenlose Weitenregulierung und damit allzeit perfekten Sitz.
Spezifikation
EN 397, EN 50365 | |
HDPE | |
Helme für industrielle Sicherheit | |
52 bis 61 cm | |
Short Brim (Cap Style) |
Hard Hats | |
9770, Breite Krempe | |
52 bis 61 cm | |
Unbelüftet |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Pheos E-WR Schutzhelm