Learn More
Uvex Pheos cx2 Spectacles, Infrared Shade 5.0
Extrem hoher Tragekomfort und sehr gute Passform - das zeichnet die uvex pheos cx2 aus.
Marke: Uvex 9198175
33.68 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das x-tended eyeshield, also die direkt an die Scheibe angespritze Softkomponente, umschließt die Stirn und bietet somit optimalen Schutz vor eindringenden Partikeln.
- Die ergonomisch geformten Bügel mit weichen Bügelenden und die weiche, flexible Nasenauflage bieten noch mehr Tragekomfort und sorgen dafür, dass die Brille rutschsicher sitzt.
- Aber die uvex pheos cx2 kann auch mit ihrem sportlichen Design überzeugen.
- Durch das ansprechendes Design wird die Brille gerne getragen und sorgt in Kombination mit dem hohen Tragekomfort für eine hohe Trageakzeptanz.
Spezifikation
Uncoated | |
Glasses (Standard) | |
Reusable | |
Polycarbonat | |
Classic |
Clear | |
Polycarbonat | |
Polycarbonat | |
UV400. | |
Nicht autoklavierbar |