Learn More
uvex Pheos B-WR Schutzhelm
Leichte Schutzhelme mit sportlichem Design und höchstem Tragekomfort.
Marke:  uvex 9772030
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17504116
  • 430.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leichter Helm in sportlichem Design
  • Drei variable Lüftungsschlitze, eine Belüftungszone an der Stirn und zwei an der Rückseite sorgen für eine perfekte Luftzirkulation
  • Adaptersysteme für Uvex Visiere, Uvex Gehörschutz und Helmlampen
  • 6-Punkt-Textilhaltegurtsystem mit Drehknopfeinstellern für individuelle Weitenanpassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 397
Hard Hats
9772, Breite Krempe
52 bis 61 cm
Ja
Weiß
HDPE
Helme für industrielle Sicherheit
52 bis 61 cm
Front Brim
Name des Produkts
uvex Pheos B-WR Schutzhelm > Farbe: Weiß