Learn More
uvex Pheos S 9192 Schutzbrille
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Anthrazit, Grau
Beschreibung
- Moderner Stil
- Rundumschutz
- Großes Sichtfeld
- Belüftung durch Integration von uvex climazone an der Schläfe
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter) |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Chemikalienbeständig, Kratzfest |
Farbe | Anthrazit, grau |
Filtertyp | 2C. |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Größe | S |
Art des Seitenschilds | Weiche Bügel |
Transmissionswert | 0,91 |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Pheos S 9192 Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur