Learn More
Phenyltrimethylammoniumtribromid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448226
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Phenyltrimethylammonium tribromide is used as brominating reagent for 1,2-addition of bromine to the double bond of α,β-unsaturated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenyltrimethylammoniumtribromid wird als bromierendes Reagenz für die Zugabe von 1,2-Brom zur Doppelbindung von ungesättigten α,β-Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4207-56-1
Summenformel C9H14I3N
Molekulargewicht (g/mol) 516.931
MDL-Nummer MFCD00011789
InChI-Schlüssel RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
PubChem CID 21525000
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)azanium; Triiodid
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Spécification
Chemischer Name oder Material Phenyltrimethylammonium tribromide
Schmelzpunkt 112°C to 117°C
Geruch Irritating
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3919459
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 375.93
Reinheit (%) 97%