Learn More
Phenyltrimethylammoniumtribromid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10527373
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4207-56-1
Summenformel C9H14Br3N
Molekulargewicht (g/mol) 375.92
MDL-Nummer MFCD00011789
InChI-Schlüssel RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
PubChem CID 21525000
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)azanium; Triiodid
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyltrimethylammonium tribromide
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 113.0°C to 117.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5N(CH3)3Br·Br2
Menge 100 g
Fieser 01,855; 02,328; 04,386
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 375.92
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyltrimethylammonium tribromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.