missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Phenyltrimethylammoniumiodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11447017

Phenyltrimethylammoniumiodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11447017
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11447017

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14402.22

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Phenyltrimethylammonium iodide is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Phenyltrimethylammoniumjodid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, Verwendung in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien.

Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 98-04-4
Summenformel C9H14IN
Molekulargewicht (g/mol) 263.122
MDL-Nummer MFCD00011791
InChI-Schlüssel KKLAORVGAKUOPZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenyltrimethylammonium iodide, trimethylphenylammonium iodide, n,n,n-trimethylanilinium iodide, trimethylanilinium iodide, trimethylanillinium iodide, n,n-dimethylaniline methiodide, unii-4o888xq7fp, ammonium, phenyltrimethyl-, iodide, n,n,n-trimethylbenzenaminium iodide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, iodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 94135
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)azanium;Iodid
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.[I-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phenyltrimethylammonium iodide
Schmelzpunkt ∼227°C (sublimation)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3916752
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,7318
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 263.12
Reinheit (%) 99%

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10247697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog NumberA14402.22,A14402.14,A14402.36
Chargennummer10243361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2022 Catalog NumberA14402.22,A14402.14,A14402.36
Chargennummer10240087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14402.22,A14402.14,A14402.36
ChargennummerL02X023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14402.22,A14402.14,A14402.36
Chargennummer10232914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14402.22,A14402.14,A14402.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyltrimethylammonium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenyltrimethylammonium iodide

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Phenyltrimethylammoniumiodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt