Learn More
Phenyltrimethylammoniumchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459887
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phenyltrimethylammoniumchlorid ist ein effektiver Phasentransferkatalysator, Methylierungsmittel, auch für alkalische Depolymerisationen, Korrosionshemmer für kohlenstoffarmen Stahl geeignet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 333 g/l.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Fern von Oxidationsmittel, Wasser/Feuchtigkeit aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138-24-9
Summenformel C9H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 171.67
MDL-Nummer MFCD00011790
InChI-Schlüssel MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylbenzenaminium chloride, trimethylphenylammonium chloride, n,n,n-trimethylanilinium chloride, ammonyx 200, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, trimethylphenylammoniumchloride, trimethylanilinium chloride, ammonium, phenyltrimethyl-, chloride, trimethylphenyl ammonium chloride
PubChem CID 67309
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyltrimethylammonium chloride
Schmelzpunkt ∼236°C (sublimation)
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3572527
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 333g/L.
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)azanium;Chlorid
Formelmasse 171.67
Reinheit (%) ≥98%