Learn More
Phenylsilan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
89.10 € - 666.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 694-53-1 |
---|---|
Summenformel | C6H8Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 108.22 |
InChI-Schlüssel | XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-, |
PubChem CID | 6327628 |
IUPAC-Name | Phenylsilizium |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Si] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10063450
|
Thermo Scientific Acros
291690050 |
5 mL | Glasflasche |
89.10 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10151181
|
Thermo Scientific Acros
291690250 |
25 mL | Glasflasche |
206.00 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11965831
|
Thermo Scientific Acros
291691000 |
100 mL | Glasflasche |
666.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsmittelChemische Identifikatoren
694-53-1 | |
108.22 | |
phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-, | |
Phenylsilizium |
C6H8Si | |
XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N | |
6327628 | |
C1=CC=C(C=C1)[Si] |
Spezifikation
Phenylsilane | |
Farblos | |
120.0°C | |
Echt | |
C6H8Si | |
1.5100 to 1.5120 | |
05,523; 17,284 | |
phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-, | |
XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N | |
Phenylsilizium | |
6327628 | |
97+% |
694-53-1 | |
0.8700g/mL | |
7°C | |
97% min. (GC) | |
C6H5SiH3 | |
03,1198 | |
0.87 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
C1=CC=C(C=C1)[Si] | |
108.22 | |
108.22 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Unter inertem Gas handhaben.
Vor Feuchtigkeit schützen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 211-772-5
- Phenylsilane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only