Learn More
Phenylselenylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10328120
Phenylselenylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328120
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10328120
Marke: Thermo Scientific Acros 223060050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34837-55-3
Summenformel C6H5BrSe
Molekulargewicht (g/mol) 235.97
MDL-Nummer MFCD00000047
InChI-Schlüssel LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 123446
IUPAC-Name Phenylselenohypobromit
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylselenyl bromide
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 60°C to 62°C
Farbe Schwarz bis Braun
Siedepunkt 107°C to 108°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SeBr
Menge 5 g
Beilstein 06, II, 319
Fieser 06,459; 07,286; 11,33; 13,26; 01,1047; 11,487; 16,272
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 235.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0445399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number223060250,223060050
ChargennummerA0390402 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2022 Catalog Number223060250,223060050
Name des Produkts
Phenylselenylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >