Learn More
Phenylquecksilberacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354297
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11354297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 037125.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 62-38-4 | C8H8HgO2 | 336.742 g/mol
Phenylmercuric acetate serves as contraceptive gel and foam, injectable solution, skin disinfectant and in cosmetic products such as hair shampoos, mouthwashes and toothpastes. It is likewise used in preservative in canned paint, eye creams and drops. It acts as a catalyst in polyurethane systems. It is also used as a catalyst in the 3M tartan brand polyurethane flexible floors that were common in school gymnasiums. It acts as an antitranspirant, when applied to the plants leaves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-38-4
Summenformel C8H8HgO2
Molekulargewicht (g/mol) 336.742
MDL-Nummer MFCD00008691
InChI-Schlüssel XEBWQGVWTUSTLN-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylmercuric acetate, phenylmercury acetate, acetoxyphenylmercury, anticon, liquiphene, dyanacide, gallotox, hostaquik, kwiksan, meracen
PubChem CID 16682730
ChEBI CHEBI:27684
IUPAC-Name Acetyloxy(phenyl)quecksilber
SMILES CC(=O)O[Hg]C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylmercury Acetate
Schmelzpunkt 146°C to 153°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 2.4 g/mL
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel C6H5HgOCOCH3
Menge 250 g
UN-Nummer UN1674
Beilstein 3662930
Merck Index 14,7300
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,benzene and glacial acetic acid; Slightly soluble in water.
Formelmasse 336.74
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver