Learn More
Phenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493584
Phenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493584
1000 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11493584
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11246.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Phenyl hydrazine is involved in Fischer indole synthesis to prepare indoles, which find application as intermediates in the pharmaceuticals particularly for the tryptamine drug. In analytical chemistry, it is used to differentiate and separate sugars by forming phenyhydrazones. It is used as an N-protecting reagent and for cleavage of phthaloyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylhydrazin ist an der Fischer-Indol-Synthese zur Herstellung von Indolen beteiligt, die als Zwischenprodukte in den Pharmazeutika Anwendung finden, insbesondere für das Tryptamin-Medikament. In der analytischen Chemie wird es zur Differenzierung und Trennung von Zucker durch Bildung von Phenyhydrazonen verwendet. Es wird als N-schützendes Reagenz und zur Spaltung der Phthaloylgruppe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnten Säuren.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-63-0
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
MDL-Nummer MFCD00007573
InChI-Schlüssel HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
PubChem CID 7516
ChEBI CHEBI:27924
IUPAC-Name Phenylhydrazin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylhydrazine
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Siedepunkt 238°C to 241°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2572
Beilstein 606080
Merck Index 14,7293
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acids
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberA11246.18,A11246.30,A11246.0B
ChargennummerZ15J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog NumberA11246.18,A11246.30,A11246.0B
ChargennummerT24J074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA11246.18,A11246.30,A11246.0B
ChargennummerT24J062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA11246.18,A11246.30,A11246.0B
ChargennummerR26I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2022 Catalog NumberA11246.18,A11246.30,A11246.0B
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylhydrazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenylhydrazine
Name des Produkts
Phenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >