Learn More
Phenylacetylen, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
41.00 € - 436.17 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 536-74-3 |
---|---|
Summenformel | C8H6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.14 |
InChI-Schlüssel | UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene |
PubChem CID | 10821 |
IUPAC-Name | Ethynylbenzol |
SMILES | C#CC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10468120
|
Thermo Scientific Acros
152460250 |
25 g | Glasflasche |
41.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10041830
|
Thermo Scientific Acros
152461000 |
100 g | Glasflasche |
112.56 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11934461
|
Thermo Scientific Acros
152465000 |
500 g | Glasflasche |
436.17 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
536-74-3 | |
102.14 | |
phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene | |
Ethynylbenzol |
C8H6 | |
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N | |
10821 | |
C#CC1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Phenylacetylene | |
-44.8°C | |
0.9300g/mL | |
31°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5C≡CH | |
05,511 | |
0.93 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and other organic,solvents | |
C#CC1=CC=CC=C1 | |
102.14 | |
102.14 | |
Rein |
536-74-3 | |
Farblos bis hellgelb | |
142.0°C to 144.0°C | |
Echt | |
C8H6 | |
1.5470 to 1.5500 | |
15,391 | |
phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene | |
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N | |
Ethynylbenzol | |
10821 | |
98% | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 208-645-1
- Phenylacetylene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.