Learn More
Phenylacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143660
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-80-0
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
MDL-Nummer MFCD00000729
InChI-Schlüssel VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
PubChem CID 7679
IUPAC-Name 2-Phenylacetylchlorid
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetyl chloride
Namenshinweis 98%
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 94.0°C to 95.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 102°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2COCl
Brechungsindex 1.5320 to 1.5330
Menge 100 g
Beilstein 09,436
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylacetyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenylacetyl chloride