Learn More
Phenylacetaldehyddimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11463008
Phenylacetaldehyddimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463008
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11463008
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18730.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-48-4
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00008487
InChI-Schlüssel WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetalMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 60995
IUPAC-Name 2,2-Dimethoxyethylbenzol
SMILES COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Dichte 1.004
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.494
Menge 500 g
Beilstein 879360
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10197274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog NumberA18730.36,A18730.22
ChargennummerI9961A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18730.36,A18730.22
Chargennummer10218323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18730.36,A18730.22
Chargennummer10155052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18730.36,A18730.22
Chargennummer10122554 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18730.36,A18730.22
Name des Produkts
Phenylacetaldehyddimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >