Learn More
Phenylsulfid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193130 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10193130
Marke: Thermo Scientific Acros 130950250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-66-2
Summenformel C12H10S
Molekulargewicht (g/mol) 186.27
MDL-Nummer MFCD00003064
InChI-Schlüssel LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
PubChem CID 8766
ChEBI CHEBI:38959
IUPAC-Name Phenylsulfanylbenzol
SMILES S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl sulfide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -40°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1100g/mL
Siedepunkt 296°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2S
Brechungsindex 1.6317 to 1.6337
Menge 25 mL
Beilstein 06, 299
Fieser 06,241
Merck Index 15, 3371
Relative Dichte 1.11
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot alcohol,miscible with benzene,ether and carbon disulfide
Formelmasse 186.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl sulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.