Learn More
Cytiva Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow Chromatographie-Medium
Wird für die Erfassung und Zwischenreinigung verwendet, die eine geringe bis mittlere Hydrophobizität erfordert
Marke:  Cytiva 17-0965-05
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10505210
  • 792.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Basismatrix, die über ungeladene, chemisch stabile Ätherverbindungen derivatisiert wird
  • Zwei Substitutionsstufen helfen dabei, optimale Selektivität und ein optimales Bindungsvermögen für die jeweilige Anwendung zu finden
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix gewährleistet eine niedrig konzentrierte unspezifische Bindung
  • Hydrophobe Interaktionschromatographie-Medien (HIC-Medien), die aus quervernetzten6 %igen Agarose-Beads bestehen, die mit genormten aromatischen Phenylgruppen über nicht geladene, chemisch stabile Ätherverbindungen modifiziert wurden
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
  • Der Substitutionsgrad für HIC-Medien mit niedrigem Sub beträgt ∽25 μmol Phenyl/ml Gel
  • Der Substitutionsgrad für HIC-Medien mit hohem Sub beträgt ∽40 μmol Phenyl/ml Gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 ml
Phenyl-Sepharose Fast Flow-Medien (niedrigsubstanziell)
6 % hochvernetzte Agarose
Phenyl
Zur Erfassung und Zwischenaufreinigung, die geringe bis mittlere Hydrophobizität erfordert
200 bis 400 cm/h
3 bis 13
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (low sub), 200 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol