Learn More
Phenyl-Propargylether, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 13610-02-1 |
---|---|
Summenformel | C9H8O |
Molekulargewicht (g/mol) | 132.16 |
MDL-Nummer | MFCD00048107 |
InChI-Schlüssel | AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl |
PubChem CID | 83613 |
IUPAC-Name | Prop-2-ynoxybenzol |
SMILES | C#CCOC1=CC=CC=C1 |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13610-02-1 | |
132.16 | |
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N | |
83613 | |
C#CCOC1=CC=CC=C1 |
C9H8O | |
MFCD00048107 | |
phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl | |
Prop-2-ynoxybenzol |
Spezifikation
Phenyl propargyl ether | |
Farblos bis hellgelb | |
89.0°C to 90.0°C (14.0 mmHg) | |
Echt | |
C9H8O | |
1.5340 to 1.5360 (20°C, 589nm) | |
1.03 | |
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N | |
Prop-2-ynoxybenzol | |
83613 | |
97+% |
13610-02-1 | |
1.0300g/mL | |
76°C | |
97% min. (GC) | |
C6H5OCH2CCH | |
MFCD00048107 | |
phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl | |
C#CCOC1=CC=CC=C1 | |
132.16 | |
132.16 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 237-095-5
- Phenyl propargyl ether
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only