Learn More
Phenylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10592371
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-99-2
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00003072
InChI-Schlüssel FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid phenyl ester, diphenylcarboxylate, benzoic acid, phenyl ester, benzoic acid phenyl, phenylbenzoate, unii-b8a3wvz590, phenol, benzoate, dsstox_cid_28185, dsstox_rid_82744, dsstox_gsid_48210
PubChem CID 7169
ChEBI CHEBI:86919
IUPAC-Name Phenylbenzoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl benzoate
Namenshinweis 99%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 68.0°C to 70.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 298.0°C to 299.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CO2C6H5
Menge 5 g
Beilstein 09, 116
Merck Index 15, 7388
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver