Learn More
Phenoxazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301467
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Phenoxazine is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenoxazin wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-67-1
Summenformel C12H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD00005014
InChI-Schlüssel TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
PubChem CID 67278
IUPAC-Name 10H-Phenoxazin
SMILES N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenoxazine
Schmelzpunkt 154°C to 158°C
Menge 1 g
Beilstein 143234
Merck Index 14,7253
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 98%