Learn More
Phenosafranin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10496373
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Anzeige
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenosafranin
CAS 81-93-6
Schmelzpunkt >300.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H15ClN4
MDL-Nummer MFCD00036335
Menge 1 g
Merck Index 15,7363
Synonym phenosafranin, phenosafranine, phenosafranine, chloride, phenosafrinine, phenosofranine, phenosofrinine, safranin b extra, safrinin b extra, 3,7-diamino-5-phenylphenazinium chloride, schultz no. 958
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
InChI-Schlüssel SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].NC1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C3=CC(N)=CC=C3N=C2C=C1
IUPAC-Name 10-Phenylphenazin-10-ium-2,8-Diamin; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 322.80
PubChem CID 65732
ChEBI CHEBI:33601
Formelmasse 322.8
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenosafranin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.