Learn More
Macherey-Nagel™ Phenolphthalein-pH-Papier
Macherey-Nagel Phenolphthalein pH-Papier, Farbindikator:Weiß bis rot, pH-Bereich:8,3 bis 10, Format:Rolle, zur Verwendung mit:Bestimmung für Neutralisationsanalysen, Menge:Gehäuse 1Each
Marke: Macherey-Nagel™ 90712
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Macherey-Nagel Phenolphthalein pH-Papier, Farbindikator:Weiß bis rot, pH-Bereich:8,3 bis 10, Format:Rolle, zur Verwendung mit:Bestimmung für Neutralisationsanalysen, Menge:Gehäuse 1Each
Spezifikation
Weiß bis rot | |
Spule | |
Je 1 |
8.3 bis 10 | |
Bestimmung für Neutralisationsanalysen | |
pH-Papier |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Phenolphthalein-pH-Papier > Farbindikator:Weiß bis rot
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur